Documenti fondamentali
1.94978
Supelco
Acido sulfamico
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Acido amidosolfonico
About This Item
Formula condensata:
NH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Nome Commerciale
EMPLURA®
Punto di fusione
215-225 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1