Documenti fondamentali
1.94939
Sigma-Aldrich
Hydrazine hydrate
80%, for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352306
Nome del prodotto
Hydrazine hydrate 80%, for analysis EMPARTA®
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
room temp
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3