1.94606
Hexane
ACS reagent, specially dried, free of benzene, EMPARTA®
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Esano, specially dried; free of benzene, for analysisEMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
dilution
(for routine analytical applications)
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C