194430
ABTS™ Chromophore, Diammonium Salt
Sinonimo/i:
ABTS™ Chromophore, Diammonium Salt, 2,2ʹ-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid), 2NH₄
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Childs, R.E. and Bardsley, W.G. 1975. Biochem. J.145, 93.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2