Documenti fondamentali
1.93801
Supelco
Zinc oxide
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Zinc oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
OZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Nome Commerciale
EMPLURA®
Livello qualitativo
Saggio
98.5%
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EMPLURA®
Punto di fusione
>1,000  °C ((> 1,832 °F) at ca. 1,013.25 hPa)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2