Documenti fondamentali
1.93648
Supelco
Sodio tiosolfato pentaidrato
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1