1.93632
Carbonato di potassio
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1