Documenti fondamentali
1.93619
Supelco
Sodio citrato tribasico
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Formula condensata:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.10
Beilstein:
6104939
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
Nome Commerciale
EMPLURA®
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1