Documenti fondamentali
1.93420
Supelco
Benzoic acid
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Codice UNSPSC:
12352106
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93420.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
1.93420.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1