Documenti fondamentali
1.93257
Supelco
Sodium metaperiodate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sodium metaperiodate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
INaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[I](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93257.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93257.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3