Key Documents
1.06596
Supelco
Sodium periodate
extra pure
Sinonimo/i:
Sodium (meta)periodate
About This Item
Formula condensata:
NaIO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organi bersaglio
thymus gland
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3