Documenti fondamentali
1.93250
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
di-Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Confezionamento
1.93250.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1