PHR1409
Sodium Tartrate Dihydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Sodium tartrate dibasic dihydrate, L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1614909
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)