Key Documents
1.93216
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CuO4S · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Confezionamento
1.93216.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93216.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93216.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3