Documenti fondamentali
1.93200
Supelco
Argento nitrato
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Formula condensata:
AgNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Saggio
99.5%
Stato
solid
Impurezze
(≤0.2)
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Densità
4.350 g/cm3
Cationi in tracce
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.001%%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93200.0027: 25 g, Minimum order quantity: 1
1.93200.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93200.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3