Documenti fondamentali
1.93027
Supelco
DL-Lactic acid 88%
for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
1209341
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93027.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93027.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash