191500
1-Azakenpaullone
A Kenpaullone analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β.
Sinonimo/i:
1-Azakenpaullone, 1-AKP
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GSK-3β
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2