17-701
Kit EZ-Magna RIP® per l′immunoprecipitazione delle proteine leganti l′RNA
12 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads
Sinonimo/i:
Kit per immunoprecipitazione RNA
About This Item
Codice UNSPSC:
41105331
NACRES:
NA.84
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 12 assay(s)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable (RNA-binding protein immunoprecipitation)
Descrizione generale
L′immunoprecipitazione delle proteine leganti l′RNA (RIP) è un′applicazione analoga alla più nota immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) che identifica i bersagli sul DNA delle proteine leganti il DNA in un contesto cellulare in vivo. La RIP può essere usata per identificare specifiche molecole di RNA (di molti tipi) associate a specifiche proteine leganti sia nucleari che citoplasmatiche. Questi esperimenti prevedono l′immunoprecipitazione dei complessi delle proteine leganti l′RNA formati a livello endogeno e il concomitante isolamento di tutte le specie di RNA associate con quella data proteina legante l′RNA. La purificazione di queste specie di RNA permette di indagare e identificare gli mRNA (e potenzialmente gli RNA non codificanti a essi associati) che possono essere misurati direttamente tramite applicazioni successive, come la reazione a catena della polimerasi con trascrizione inversa (RT-PCR), analisi di microarray (RIP-chip) e “deep sequencing” o piattaforme basate sul sequenziamento di seconda generazione (RIP-Seq).
Applicazioni
Kit per l′immunoprecipitazione delle proteine leganti l′RNA (RIP) contenente tutti i reagenti necessari per 12 singole di reazioni di immunoprecipitazione mediante sferette magnetiche legate e proteina A/G. Primer di controllo inclusi.
Caratteristiche e vantaggi
- Sferette magnetiche legate a proteina A/G, ottimizzate per legare complessi immunitari costituiti da acidi nucleici-proteine
- Inibitori delle RNasi e reagenti senza RNasi
- Controlli negativo e positivo
Confezionamento
Tre scatole contenenti tutti i reagenti necessari per 12 singole di reazioni di immunoprecipitazione delle proteine leganti l′RNA (RIP).
Include un anticorpo di controllo positivo e primer di controllo.
Include un anticorpo di controllo positivo e primer di controllo.
Componenti
- Sferette magnetiche legate a proteina A/G
- Tampone di lavaggio RIP
- Tampone di lisi RIP
- EDTA 0,5 M
- SDS al 10%
- Soluzione salina I
- Soluzione salina II
- Potenziatore della formazione di precipitato
- IgG di topo normale
- IgG purificate di coniglio
- Cocktail di inibitori delle proteasi 200X
- Inibitore delle RNasi
- Proteinasi K (10 mg/mL)
- Acqua priva di nucleasi
- Anticorpo di controllo positivo (anti-SNRNP70)
- Primer di controllo
Stoccaggio e stabilità
Quando si riceve la confezione, conservare i componenti alle temperature indicate sulle rispettive etichette. I componenti del kit sono stabili per 6 mesi dalla data di spedizione se conservati come indicato.
Note legali
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2