171596
β-Amyloid Peptide
≥80% (HPLC), lyophilized, 1-42, rat
Sinonimo/i:
β-Amyloid Peptide (1-42), Rat, DAEFGHDSGFEVRHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
β-Amyloid Peptide (1-42), Rat,
Descrizione
Predominant peptide found in the brain of patients with Alzheimer′s Disease and Down′s Syndrome. Promotes down-regulation of Bcl-2 and upregulation of Bax expression in neurons.
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(
InChI
1S/C203H311N55O60S/c1-28-106(20)164(195(310)220-91-149(267)228-130(71-98(4)5)181(296)238-129(66-70-319-27)179(294)251-158(100(8)9)193(308)218-87-146(264)215-88-151(269)250-160(102(12)13)198(313)255-163(105(18)19)199(314)258-165(107(21)29-2)200(315)227-112
DZHSAHHDTRWUTF-SIQRNXPUSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Sequenza
Altre note
Roher, A.E., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 20631.
Soto, C., and Castano, E.M. 1996. Biochem. J.314, 701.
Murrell, J., et al. 1991. Science254, 97.
Goldgaber, D., et al. 1987. Science235, 877.
Kang, J., et al. 1987. Nature 325, 733.
WGK 3