171262
AMPK Activator V, Ampkinone
The AMPK Activator V, Ampkinone modulates the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
AMPK Activator V, Ampkinone, AKN, AMPK Signaling Activator V
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(OC)C=CC2=C1OC(C)(C)C3=C2C=CC4=C3C(N(C5=CC=C(C(C6=CC=CC=C6)=O)C=C5)C4=O)=O
InChI
BRRCHDIWBKOMEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2