Documenti fondamentali
17-10451
Sigma-Aldrich
Kit per la modificazione del DNA CpGenome Direct Prep Bisulfite (50 reazioni)
The CpGenome Direct Prep Bisulfite Modification Kit allows bisulfite conversion directly from a variety of starting materials, including cultured cells, blood, fresh tissue & fixed tissue samples.
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
CpGenome
applicazioni
genomic analysis
Categorie correlate
Descrizione generale
A differenza di altri approcci di modificazione con bisolfito che necessitano di DNA genomico isolato, il kit per la modificazione del DNA CpGenome Direct Prep Bisulfite consente di trattare il DNA con una procedura semplice e affidabile applicabile a una gran varietà di materiali di partenza, tra cui colture cellulari, sangue, campioni di tessuto fresco e di tessuto fissato.
Caratteristiche principali
  • Conversione con bisolfito operata direttamente su campioni di cellule, tessuti, sangue e campioni di tessuto fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE) senza dover procedere alla purificazione del DNA
  • Conversione con bisolfito particolarmente sensibile a partire da un minimo di 10 cellule o 50 pg di DNA
  • Protocollo veloce, semplice e ottimizzato per la conversione con bisolfito in una sola fase
  • La desolfonazione in colonna consente di recuperare il DNA senza ulteriori fasi di precipitazione a garanzia di risultati più coerenti
  • Adatto per le successive analisi mediante PCR metilazione-specifica (MSP), digestione con enzimi di restrizione, sequenziamento, ibridazione di microarray, ecc.
È noto che la metilazione delle citosine in posizione 5′ rispetto a una guanosina ha un profondo effetto sull'espressione di diversi geni eucariotici. Nelle cellule normali, la metilazione si verifica prevalentemente nelle regioni povere di CG, mentre le aree ricche di CG, chiamate isole CpG, rimangono non metilate. Le eccezioni sono costituite dalle estese metilazioni di isole CpG associate all'inattivazione trascrizionale di regioni regolatorie di geni imprinted e di geni localizzati sul cromosoma X inattivo in individui di sesso femminile. Una aberrante metilazione di isole CpG normalmente non metilate è stata documentata come un evento relativamente frequente nelle cellule immortalizzate e trasformate ed è stata associata all'inattivazione trascrizionale di determinati geni oncosoppressori nei tumori umani. È ora noto che centinaia di isole CpG mostrano ipermetilazione nei tumori, consentendo l′identificazione di geni candidati da interrogare per determinare l'entità della trasformazione specifica del tumore.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Componenti
Tampone di estrazione 2X
Reagente per la modificazione
Tampone di conversione
Tampone di risospensione
Tampone di equilibratura
Tampone di binding
Tampone di lavaggio I
Tampone di lavaggio II
Tampone di eluizione
Proteinasi K
Tampone di stoccaggio della proteinasi K
Colonne di desalinizzazione
Provette di raccolta
Linkage
Sostituisce: S7820 (Kit per la modificazione del DNA CpGenome Universal).
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
Pygopus-2 promotes invasion and metastasis of hepatic carcinoma cell by decreasing E-cadherin expression.
Zhang, S; Li, J; Liu, P; Xu, J; Zhao, W; Xie, C; Yin, Z; Wang, X
Oncotarget null
FHIT promoter DNA methylation and expression analysis in childhood acute lymphoblastic leukemia.
Bahari, G; Hashemi, M; Naderi, M; Sadeghi-Bojd, S; Taheri, M
Oncology Letters null
Promoter hypermethylation of the cysteine protease RECK may cause metastasis of osteosarcoma.
Wang, L; Ge, J; Ma, T; Zheng, Y; Lv, S; Li, Y; Liu, S
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine null
Effects of 5-aza-2'deoxycytidine on RECK gene expression and tumor invasion in salivary adenoid cystic carcinoma.
Zhou, XQ; Huang, SY; Zhang, DS; Zhang, SZ; Li, WG; Chen, ZW; Wu, HW
Brazilian journal of medical and biological research null
Genetic and epigenetic alterations in normal and sensitive COPD-diseased human bronchial epithelial cells repeatedly exposed to air pollution-derived PM2.5.
Leclercq, B; Platel, A; Antherieu, S; Alleman, LY; Hardy, EM; Perdrix, E; Grova et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987) null