1.70389
Zinc ICP standard
traceable to SRM from NIST Zn(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 10000 mg/l Zn Certipur®
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
ICP: suitable
Densità
1.034 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2