16-254
Anti-Histidine Tagged Antibody, clone 4D11, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 4D11, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D11, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRG(3273)
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2