1.51453
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinonimo/i:
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) Hibar® RT 150-4.6
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Parametri
400 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Matrice
fully porous particle
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Tecnica di separazione
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 85000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13