1.50961
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC guard-cartridge
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
10 pak of
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
0.4 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit