1.50629
Purospher®STAR RP-8 endcapped (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Sinonimo/i:
Purospher® STAR RP-8 endcapped (2µm) Hibar® HR 100-2.1
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purospher® STAR RP-8 endcapped (2 µm) UHPLC Columns, L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
11.2% Carbon loading
Parametri
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 2.1 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1.5-10.5
Tecnica di separazione
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications