14-720-M
FAK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human FAK, amino acids 411-686, for use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 35.5 kDa
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: Q05397 # Non-receptor protein-tyrosine kinase implicated in signaling pathways involved in cell motility, proliferation and apoptosis. Activated by tyrosine-phosphorylation in response to either integrin clustering induced by cell adhesion or antibody cross-linking, or via G-protein coupled receptor (GPCR) occupancy by ligands such as bombesin or lysophosphatidic acid, or via LDL receptor occupancy. Plays a potential role in oncogenic transformations resulting in increased kinase activity. )
NM_005607.3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Malattie correlate
obesity; metabolic disorders
Informazioni sul gene
human ... PTK2(5747)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1