1.46814
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico
IsoBag®, 190 mm alpha-port, ICR plus lockable Plates, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle, TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
agenzia
according to EP
according to USP
Sterilità
sterile; irradiated
Stato
plate
Durata
9 mo.
Caratteristiche
rapid transfer port
Composizione
Soybean Casein Digest Agar
Produttore/marchio commerciale
IsoBag®
Confezionamento
triple packed of
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
Diam. piatto
90 mm
pH
7.1-7.5
Solubilità
water: soluble
applicazioni
air monitoring
environmental
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2