1.46784
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico
IsoBag®, Lecithin, Tween®, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, DPTE Beta Bag with 190 mm alpha-port, sterile; irradiated, single packed of 10 × 10 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact, Isolator contact plate, Soybean Casein Digest Agar, TSA
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Materiali
polystyrene plate
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Stato
plate
Caratteristiche
rapid transfer port
ready-to-use
DPTE Beta Bag with 190 mm alpha-port
Composizione
Lecithin
Tween®
Confezionamento
single packed of 10 × 10 plates
Produttore/marchio commerciale
IsoBag®
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Keep tightly closed and dry)
Diam. piatto
55 mm
Colore
light yellow
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
molds
yeasts
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2