1.46592
Phosphate Buffer Solution
bottle of, ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Caratteristiche
closure type screw 3 loci with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
Capacità bottiglia
1000 mL
Volume del flacone
1000 mL , filling volume
pH
7.4± 0.2
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1