1.46591
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 900 mL, closure type, yellow screw cap with septum, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soy Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type yellow screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
box of 6 bottles
Capacità bottiglia
1000 mL
bottle filling volume
900 mL
pH
7.3± 0.2
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
The medium is supplemented with peptones from casein and soymeal to provide an enhanced carbon source, which promotes the growth of the microbes present in the test sample.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2