Documenti fondamentali
1.46398
Millipore
Fluido A
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluido A, 1L | Test di sterilità, Liquido di risciacquo, liquido di lavaggio
About This Item
Codice UNSPSC:
41106214
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
single packed of (1 L in 1 L bottle with yellow screw cap and septum (6 bottles per box))
Capacità bottiglia
1000 mL
Volume del flacone
1000 mL , filling volume
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Il liquido A è una soluzione di lavaggio idonea a effettuare test di sterilità di soluzioni acquose o solidi solubili con filtrazione su membrana. Al liquido si possono aggiungere idonee sostanze che neutralizzano o inattivano gli antibiotici presenti.
Applicazioni
Il liquido A è usato per l′analisi della sterilità di soluzioni acquose o prodotti farmaceutici idrosolubili con il metodo della filtrazione su membrana.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1