1.46166
Rogosa Agar
pack of 100 units, with TMB+Peroxidase
Sinonimo/i:
Lactobacillus Agar, Lactobacillus Selective Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Stato
powder
Confezionamento
pack of 100 units
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
5.5±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for bacteria: Lactobacillus
Descrizione generale
Tween® 80 provides necessary fatty acids for metabolism during growth. Lower concentrations of manganese, magnesium and iron ensure optimal growth of lactobacillus present in the test samples from food industry.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 2