1.46029
Agar HAYFLICK
suitable for microbiology, plate diam. 60 mm, For general mycoplasma detection, box of 20 plates
Sinonimo/i:
Agar per micoplasmi
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.7
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; aseptically filled
Forma fisica
plate
Caratteristiche
ready-to-use
ICR Settle plates
Confezionamento
box of 20 plates
Diam. piatto
60 mm
pH
7.8 ( in H2O)
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
mycoplasma
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Comodo e di uso immediato perché non richiede alcuna fase preparatoria.
- Prodotti farmaceutici come biofarmaci, vaccini, colture cellulari e coltivazioni di virus in colture cellulari.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.