1.46006
FREY Agar
suitable for microbiology, For avian mycoplasma detection, pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
Sinonimo/i:
Mycoplasma Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.7
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; aseptically filled
Stato
plate
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
pH
7.8 ( in H2O)
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
mycoplasma
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Articoli
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.