14-327-M
JNK1α1/SAPK1c Protein, active, 10 µg
Active, recombinant full-length human JNK1α1/SAPK1c with an N-terminal His-tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 45 kDa
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: P45983 # JNK1 isoforms display different binding patterns: beta-1 preferentially binds to c-Jun, whereas alpha-1, alpha-2, and beta- 2 have a similar low level of binding to both c-Jun or ATF2. However, there is no correlation between binding and phosphorylation, which is achieved at about the same efficiency by all isoforms. )
NM_002750.2
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... MAPK8(5599)
Descrizione generale
Confezionamento
Also available in 250μg size (catalog number 14-327M).
Qualità
Descrizione del bersaglio
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1