138001
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor II, CBIO
The D-Amino Acid Oxidase Inhibitor II, CBIO, also referenced under CAS 61977-29-5, controls the biological activity of D-Amino Acid Oxidase.
Sinonimo/i:
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor II, CBIO, 6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3(2H)-one, 6-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol, D-AAO Inhibitor II, CBIO
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2[o][nH][c](c2cc1)=O
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-9-7(5)10/h1-3H,(H,9,10)
SJAPSPJRTQCDNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ferraris, D., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 3357.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3