1.32372
MC-Media Pad®
selective for bacteria, Detection of Enterobacteriaceae, pkg of 4 × 25 pieces
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; aseptically processed
Nome Commerciale
MC-Media Pad®
Stato
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 4 × 25 pieces
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for bacteria (Enterobacteriaceae)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3