129876
Amiloride, Hydrochloride
An inhibitor of angiogenesis.
Sinonimo/i:
Amiloride, Hydrochloride, Acid-Sensing Ion Channel Modulator I, ASIC Channel Modulator I
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white to yellow
Solubilità
water: 2.5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
ACHKKGDWZVCSNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
capillary morphogenesis
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Swiercz, R., et al. 1999. Oncol. Rep.6, 523.
Moran, A., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, C350.
Alliegro, M.C., et al. 1993. J. Exp. Zool. 267, 245.
Sugiyama, S., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 8215.
Yoshida, K., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.154, 101.
Sariban-Sotorabay, S., and Benos, D.J. 1986. Am. J. Physiol.250, C175.
WGK 3