1250
L-Alanine
≥98% dry basis (titration)
Sinonimo/i:
L-Alanine, Ala
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Alanine, A non-essential amino acid.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% dry basis (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤10 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1