12-425
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys14, biotin conjugate
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acetyl-Histone H3 (Lys14) Peptide, biotin conjugate,
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... H3F3B(3021)
Stato fisico
Lyophilized powder
Stoccaggio e stabilità
2 years at -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1