124038
Akt Inhibitor V, Triciribine
InSolution, ≥95%
Sinonimo/i:
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[n]2(c3ncnc4c3c(c2)C(=N)NN4C)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Yang, L., et al. 2004. Cancer Res.64, 4394.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)