12-334
Rabbit Anti-Chicken IgY, bridging Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Chicken IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
chicken
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2