121765
AG 825
A potent, cell-premeable, reversible, substrate competitive, and selective inhibitor of HER2 (neu/ErbB2; IC₅₀ = 0.35 µM) relative to HER1 (IC₅₀= 19 µM) autophosphorylation.
Sinonimo/i:
AG 825, 4-Hydroxy-3-methoxy-5-(benzothiazolylthiomethyl)benzylidenecyanoacetamide
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(nc1SCc3c(c(cc(c3)\C=C(\C(=O)N)/C#N)OC)O)cccc2
InChI
1S/C19H15N3O3S2/c1-25-15-8-11(6-12(9-20)18(21)24)7-13(17(15)23)10-26-19-22-14-4-2-3-5-16(14)27-19/h2-8,23H,10H2,1H3,(H2,21,24)/b12-6+
KXDONFLNGBQLTN-WUXMJOGZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HER2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tsai, C.M., et al. 1996. Cancer Res.56, 1068.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Osherov, N., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 11134.
WGK 3