Documenti fondamentali
1.20595
Millipore
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
Sinonimo/i:
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
1449.25 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
215-772-6
NACRES:
NA.74
agenzia
ISO
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
pH
2.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Cronobacter spp.
Stringa SMILE
Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H](NC)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c5c(cc(cc5O)
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Vancomicina ≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Sigma-Aldrich
V2002
Vancomicina
Protocolli
The International Organization for Standardization (ISO) has published the new EN ISO 22964:2017 standard, which specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.