Documenti fondamentali
1.18461
Supelco
Nickel Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinonimo/i:
Nickel Visual Test Kit Refills
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
nickel
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14783 and 1.14420 for the colometric evaluation of nickel.
for 114783, 114420 MColortest®
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C