Key Documents
1.18387
Supelco
Nitrate Test Kit, colorimetric
5-90 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
Sinonimo/i:
Kit per il test visivo dei nitrati
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test dei nitrati, colorimetric, 5-90 mg/L (NO3-), for use with MQUANT®
Analiti specifici
nitrate
Livello qualitativo
Campo di misura
5-90 mg/L (NO3-)
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il nitrato è naturalmente presente nel suolo, nell′acqua e negli alimenti e l′esecuzione di test del nitrato periodici è essenziale per molte applicazioni. ®®
  • Groundwater, drinking water, and surface water
  • Spring water and well water
  • acqua per OI
  • Waters from aquaculture
  • Wastewater and industrial water
  • Nutrient solutions for fertilization
  • Food and beverages after appropriate sample pretreatment
  • Soils after appropriate sample pretreatment
  • acqua per OI
This test is not suited for seawater.
Method
In concentrated sulfuric acid nitrate ions react with a benzoic acid derivative to form a red nitro compound. La concentrazione di silicato può essere misurata in modo semiquantitativo confrontando visivamente il colore della soluzione di misurazione con i campi colorati della carta colorimetrica. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Using the refill pack 1.18462 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
Metodo: colorimetrico con carta colorimetrica di confronto 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 mg/l NO₃⁻ MQuant®
Applicazioni
  • Raccomandazioni per l'analisi del suolo N integrate con simulazioni RZWQM ottimizzate da PEST. Questa ricerca analizza l'uso di test dei nitrati nel suolo in combinazione con modelli di simulazione per ottimizzare le raccomandazioni sull'azoto per le colture, migliorando la qualità ambientale grazie alla riduzione dell'uso eccessivo di azoto (Malone et al., 2010).
  • Utilizzo del test dei nitrati a fine primavera per ridurre la perdita di nitrati in un bacino idrografico. Lo studio si concentra sull'applicazione dei test sui nitrati in tarda primavera per gestire e ridurre la percolazione dei nitrati in ambiente agricolo, contribuendo a migliorare la gestione dei bacini idrografici (Jaynes et al., 2004).
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1