Key Documents
1.16971
Supelco
Nitrate Test Strips, reflectometric
5-225 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per nitrato per lettura strumentale, Strisce reattive per test del nitrato
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test dei nitrati, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Analiti specifici
nitrate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Griess reaction
Campo di misura
5-225 mg/L (NO3-)
Compatibilità
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le strisce reattive per i nitrati Reflectoquant possono essere usate per la determinazione rapida del contenuto di nitrato nell′acqua, oltre che per decidere se un certo lotto di consegna di frutta e verdura può essere rilasciato per l′uso in un particolare tipo di prodotto, per esempio alimenti per l′infanzia. Un agente riducente sulla striscia riduce gli ioni nitrato a ioni nitrito. In presenza di un tampone acido, questi ioni nitrito reagiscono con un′ammina aromatica formando un sale di diazonio, il quale a sua volta reagisce con la N-(1naftil)-etilene-diammina formando un colorante azoico rosso-violetto che viene determinato per riflettometria sull′RQflex. Per eseguire un rapido ed economico test preliminare di un campione alla ricerca di interferenze da parte del nitrito o per stimare la concentrazione del nitrato e un possibile fattore di diluizione prima di usare questo metodo quantitativo si consigliano le strisce reattive semiquantitative MQuant per nitrato e nitrito. I test Spectroquant offrono ulteriori metodi di determinazione quantitativa.
Metodo: riflettometrico con strisce reattive 5-225 mg/L NO₃⁻ Reflectoquant®
Linkage
Sostituisce: 16971; 16971-1
Risultati analitici
controllo della funzione: conforme
Saggio
- standard 1:
22-28 mg/L
- standard 2: 90-110 mg/L
- standard 3: 180-220 mg/mL
Note legali
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4