Documenti fondamentali
1.17057
Supelco
Spectromelt® A50
lithium metaborate 50 %, lithium tetraborate 50 %
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Composizione
lithium metaborate, 50%
lithium tetraborate, 50%
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
50% lithium tetraborate / 50% lithium metaborate
Note legali
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2