189464
Poli(etilene ossido)
average MV 4,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
PEO
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poli(etilene ossido), average Mv ~4,000,000 (nominal), contains <1000 ppm BHT as inhibitor
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mv ~4,000,000 (nominal)
contiene
<1000 ppm BHT as inhibitor
100-1000 ppm BHT as inhibitor
Viscosità
1,650-5,500 cP, 1 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
Tm 65 °C
Densità
1.21 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- bromine combines with PEO in controlled release,
- carboxymethyl dextran and carechol tannis form complexes with PEO to act as adhesives,
- copolymer of methyl vinyl ether and maleic anhydride form complex with PEO for its use in microencapsulation of non aqueous inks.
Industrially, PEO may be used to modify bituminous emulsion in paving compositions and as a dispersant for calamine lotion.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
189464-250G | 4061838759221 |
189464-500G | 4061838759238 |
189464-5G | 4061838053541 |